Imprimer
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO437830050EA 570 CHF
ACRO437830050 ACRO437830010
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClO₂S
MW: 168,64 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C (2Torr)
Point d'éclair: >110 °C
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD04117774
Numéro CAS: 26394-17-2
ADR: 8,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %