Imprimer
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO437292500EA 187 CHF
ACRO437292500
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
MW: 824,4 g/mol
Melting Pt: 235…238 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD15144871
Numéro CAS: 849773-97-3
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %