Imprimer

4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO435370050EA 216 CHF
ACRO435370050
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
MW: 170,134 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C (30Torr)
Point d'éclair: 21 °C
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD01861903
Numéro CAS: 705-31-7
ONU: 1993
ADR: 3,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR