Imprimer
2-Chloro-4-méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO434930010EA 181 CHF
ACRO434930010
2-Chloro-4-méthoxypyridine 97%
2-Chloro-4-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 229…230 °C (760 mmHg)
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD02093951
Numéro CAS: 17228-69-2
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure