Imprimer

2-Thienylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal™

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

434610500.EA 119 CHF
434610500.
2-Thienylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal™
2-Thienylmagnesium bromide
Formule: C₄H₃BrMgS
MW: 187,34 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 1,011 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD03094046
Numéro CAS: 5713-61-1
ONU: 2924
ADR: 3,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR