Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
|
Attention
|
ACRO434340010EA
236
CHF
ACRO434340010
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,136 g/mol Melting Pt: 289…291 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00297221 Numéro CAS: 378211-85-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |