Imprimer

2-Methylbenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le THF, AcroSeal™

Danger

433710500.EA 155 CHF
433710500.
2-Methylbenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le THF, AcroSeal™
2-Methylbenzylmagnesium chloride
Formule: C₈H₉ClMg
MW: 164,92 g/mol
Densité: 0,9196 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD01319904
Numéro CAS: 29875-05-6
ONU: 2924
ADR: 3,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Yellow to grey Solution
Titration Grignard 0.22 to 0.28 M
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR