Imprimer
3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431990500.EA 190 CHF
431990500.
3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide
Formule: C₆H₃BrClFMg
MW: 233,747 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0,966 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD02260212
Numéro CAS: 413589-34-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %