Imprimer
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431900500.EA 169 CHF
431900500.
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide
Formule: C₆H₁₁BrMgO₂
MW: 219,36 g/mol
Densité: 0,951 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00061518
Numéro CAS: 78078-50-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %