Imprimer

6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™

Danger

431800500.EA 168 CHF
431800500.
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide
Formule: C₁₁H₉BrMgO
MW: 261,401 g/mol
Densité: 0,966 g/cm³
Point d'éclair: –25 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD01311488
Numéro CAS: 38046-82-1
ONU: 2924
ADR: 3,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR