Imprimer
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431710500.EA 275 CHF
431710500.
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal™
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₂H₁₆BrMgN
MW: 278,476 g/mol
Densité: 0,922 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD03840894
Numéro CAS: 480424-81-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %