Imprimer
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431650500.EA 284 CHF
431650500.
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal™
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₁H₁₄BrMgN
MW: 264,449 g/mol
Densité: 0,919 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD03840891
Numéro CAS: 480424-80-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
GC ≥98.5 %