1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
|
Attention
|
ACRO431160010EA
213
CHF
ACRO431160010
ACRO431160050
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule:
C₆H₈N₂O₂ Melting Pt: 218,7…219.6 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD16659646 Numéro CAS: 122222-09-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥94 % |