Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO431090010EA 199 CHF
ACRO431090010
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD09834817
Numéro CAS: 307308-03-8
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥94 %