Imprimer

2-Butynoate d'éthyle 99%

Attention

ACRO430030100EA 159 CHF
ACRO430030100
2-Butynoate d'éthyle 99%
2-Butynoate d'éthyle
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 160…164 °C
Point d'éclair: 58 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00015182
Numéro CAS: 4341-76-8
ONU: 3272
ADR: 3,III

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR