Imprimer

Tétrafluoroborate de nitronium 0.5M dans le sulfolane, AcroSeal™

Danger

429071000.EA 388 CHF
429071000.
Tétrafluoroborate de nitronium 0.5M dans le sulfolane, AcroSeal™
Tétrafluoroborate de nitronium
Formule: BF₄NO₂
MW: 132,81 g/mol
Melting Pt: 260 °C
Densité: 1,268 g/cm³
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD00011432
Numéro CAS: 13826-86-3
ONU: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR