Imprimer

Sodium trimethylsilanolate 1 M dans le THF, AcroSeal™

Danger

428831000.EA 147 CHF
428831000.
Sodium trimethylsilanolate 1 M dans le THF, AcroSeal™
Sodium trimethylsilanolate
Formule: C₃H₉NaOSi
MW: 112,179 g/mol
Point d'éclair: –17 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00013926
Numéro CAS: 18027-10-6
ONU: 2924
ADR: 3,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Light yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR