Imprimer
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO427720010EA 73.7 CHF
ACRO427720010
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde 95%
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,229 g/mol
Melting Pt: 52…57 °C
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD05664298
Numéro CAS: 65564-05-8
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 61 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure