1,1'-Ferrocenedimethanol 98%
|
Attention
|
ACRO382250050EA
501
CHF
ACRO382250050
ACRO382250010
1,1'-Ferrocenedimethanol 98%
1,1'-Ferrocenedimethanol
Formule:
C₁₂H₁₄FeO₂ MW: 246,087 g/mol Melting Pt: 106…109 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD02091688 Numéro CAS: 1291-48-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 109 °C |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |