Imprimer
N,N-Diformylacetamide 80%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO380450050EA 128 CHF
ACRO380450050 ACRO380450010
N,N-Diformylacetamide 80%
N,N-Diformylacetamide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,088 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (15 mmHg)
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD00015916
Numéro CAS: 26944-31-0
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %