Imprimer

Triformamide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO380440050EA 176 CHF
ACRO380440050
Triformamide 97%
Triformamide
Formule: C₃H₃NO₃
MW: 101,06 g/mol
Melting Pt: 100…101 °C
température de stockage: Réfrigérateur
MDL Number: MFCD08059356
Numéro CAS: 25891-31-0

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95.0 to 100.0 °C
Elemental Analysis ≥96.0 % (ex C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR