Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
ACRO377890010EA
436
CHF
ACRO377890010
ACRO377892500
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Formule:
C₁₁H₉F₆N₃PRu MW: 429,24 g/mol température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD02684569 Numéro CAS: 80049-61-2 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Ru) |