Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine ≥98%

Fournisseur: Acros Organics
Attention

ACRO271910010
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine ≥98%


Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00143415
Numéro CAS: 1913-72-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %

 

COMMANDE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Price Per Quantité