Imprimer
β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO202660010EA 101 CHF
ACRO202660010
β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride 99%
beta-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄NO₂Cl
MW: 215,68 g/mol
Melting Pt: 210 °C (déc.)
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00012623
Numéro CAS: 80997-87-1
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %