Imprimer
3-Acetylphenanthrene 97%
Attention
ACRO102640050EA 110 CHF
ACRO102640050 ACRO102640250
3-Acetylphenanthrene 97%
3-Acetylphenanthrene
Formule: C₁₆H₁₂O
MW: 220,27 g/mol
Melting Pt: 73…76 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00001169
Numéro CAS: 2039-76-1
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
GC ≥96.0 %