Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 1 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DIBOC
, Dicarbonate de di(tert-butyle)
426801000.EA
61.8
CHF
426801000.
426808000.
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 1 M dans le THF, AcroSeal™
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule:
C₁₀H₁₈O₅ MW: 218,25 g/mol Point d'éclair: –17 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00008805 Numéro CAS: 24424-99-5 ONU: 1992 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration by coupling | 0.90 to 1.10 M |