Imprimer
Isobutylmagnesium chloride 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
209521000.EA 70.6 CHF
209521000.
Isobutylmagnesium chloride 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal™
Isobutylmagnesium chloride
Appearance: Grey to yellow-brown Solution
Formule: C₄H₉ClMg
MW: 116,871 g/mol
Densité: 0,83 g/cm³
Point d'éclair: –040 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00000471
Numéro CAS: 5674-02-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to yellow-brown Solution
Titration Grignard 2 M Exact strength on the certificate of analysis