Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M dans le THF, AcroSeal™
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
428371000.EA
420
CHF
428371000.
Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M dans le THF, AcroSeal™
Methyltitanium(IV) triisopropoxide
Appearance: Yellow to orange Solution
Formule:
C₁₀H₂₇O₃Ti⁻ MW: 243,19 g/mol Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg) Densité: 0,895 g/cm³ Point d'éclair: –17 °C température de stockage: Congélateur |
MDL Number:
MFCD03411233 Numéro CAS: 18006-13-8 ONU: 2056 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...