Imprimer
Poly(caprolactone)triol, M.W. ∼ 300
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO190730050EA 31.6 CHF
ACRO190730050 ACRO190730250
Poly(caprolactone)triol, M.W. ∼ 300
Poly(caprolactone)triol
Formule: (C₆H₁₄O₃·C₆H₁₀O₂)x
Point d'ébullition: 210 °C
Melting Pt: –30 °C
Densité: 1,07 g/cm³
Point d'éclair: >199 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00084405
Numéro CAS: 37625-56-2
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Loss on drying ≤2 %