Imprimer

Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh résine échangeuse d'ions

ACRO203000025EA 1940 CHF
ACRO203000025
Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh résine échangeuse d'ions
Dowex® 1X8 (Cl)
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00132718
Numéro CAS: 12627-85-9

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance White to yellow Moist beads
Particle size ≤15 % (on 60 mesh, cumulative)
Particle size ≤15 % (through 170 mesh)
Wet volume capacity ≥1.2 meq/ml (Cl form)
Water retention capacity 39 to 45 % (Cl form)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR