3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO401100020EA
693
CHF
ACRO401100020
ACRO401105000
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Appearance: Orange Hygroscopic crystals
Formule:
C₈H₁₇N₂O MW: 157,24 g/mol Point d'ébullition: 75…80 °C (1 mmHg) Melting Pt: 45 °C température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00046088 Numéro CAS: 34272-83-8 ONU: 3263 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange Hygroscopic crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
GC | ≥97.5 % |