Imprimer
Amberjet® 4200-Cl
ACRO301335000EA 114 CHF
ACRO301335000 ACRO301330025
Amberjet® 4200-Cl
Amberjet® 4200-Cl
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00145586
Numéro CAS: 60177-39-1
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent yellow Beads
Particle size ≤0.5 % ( 0.425 mm)
Particle size ≤5.0 % ( 0.850 mm)
Harmonic mean size 0.600 to 0.800 mm
Uniformity coefficient ≤1.25
Moisture holding capacity 49 to 55 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.30 eq/l (Cl)