Imprimer

Méthyl-2-pyridylcétone

SPCMA2024-5KGBLEA 0 CHF
SPCMA2024-5KGBL
Méthyl-2-pyridylcétone
Méthyl-2-pyridylcétone
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 192,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼10 °C
Densité: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C
MDL Number: MFCD00006303
Numéro CAS: 1122-62-9

Order Now

Résultats des tests de spécification

Assay 99% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR