Glyoxal dimethyl acetal 60% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
L18490.36EA
446
CHF
L18490.36
L18490.0P
L18490.22
Glyoxal dimethyl acetal 60% en solution aqueuse
Glyoxal dimethyl acetal
Formule:
OHCCH(OCH₃)₂ MW: 104,11 g/mol Point d'ébullition: 100…102 °C Densité: 1,150 Point d'éclair: 102 °C (216 °F) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00134410 Numéro CAS: 51673-84-8 EINECS: 000-000-0 |