5-Acetamido-2-(pentafluoroethyl)pyridine 96%
|
Attention
|
H66076.MCEA
183
CHF
H66076.MC
5-Acetamido-2-(pentafluoroethyl)pyridine 96%
5-Acetamido-2-(pentafluoroethyl)pyridine
Formule:
C₉H₇F₅N₂O MW: 254,16 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD28122877 Numéro CAS: 1580464-60-3 |