Imprimer
3-Amino-1-adamantanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64137.14EA 521 CHF
H64137.14 H64137.06
3-Amino-1-adamantanol ≥98%
3-Amino-1-adamantanol
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Melting Pt: 265 °C (lit.)                      
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD01821204
Numéro CAS: 702-82-9