Imprimer
1-Benzylindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63414.06EA 620 CHF
H63414.06 H63414.03
1-Benzylindole 97%
1-Benzylindole
Formule: C₁₅H₁₃N
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00015884
Numéro CAS: 3377-71-7