4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62948.03EA
1190
CHF
H62948.03
4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₈H₂₇BFNO₄ MW: 351,22 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD22494714 Numéro CAS: 1351501-44-4 |