Imprimer
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
H62841.03EA 1070 CHF
H62841.03 H62841.MD
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BFO₃
MW: 252,09 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD16996298
Numéro CAS: 1416367-00-4