Imprimer
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
H62665.MDEA 359 CHF
H62665.MD
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BFO₃
MW: 252,09 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD16996297
Numéro CAS: 1417301-67-7