3-Fluoro-4-(4-tetrahydropyranylamino)benzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
H62624.MDEA
298
CHF
H62624.MD
H62624.03
3-Fluoro-4-(4-tetrahydropyranylamino)benzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
3-Fluoro-4-(4-tetrahydropyranylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₇H₂₅BFNO₃ MW: 321,19 g/mol température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
950201-71-5 |