3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
H62521.MDEA
313
CHF
H62521.MD
H62521.03
3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₅BClFO₂ MW: 256,51 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD12405368 Numéro CAS: 1192025-01-6 |