2-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
H62390.MDEA
361
CHF
H62390.MD
H62390.03
2-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
2-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₃H₁₆BFO₄ MW: 266,07 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD18384083 Numéro CAS: 1191063-61-2 |