3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
H62307.03EA
923
CHF
H62307.03
H62307.MD
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₅BClFO₂ MW: 256,51 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD11111387 Numéro CAS: 635305-46-3 |