3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
H62303.03EA
923
CHF
H62303.03
H62303.MD
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester ≥96%
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₃H₁₆BFO₃ MW: 250,07 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD16996301 Numéro CAS: 1112209-24-1 |