Imprimer
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62234.MDEA 318 CHF
H62234.MD H62234.03
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BFO₃
MW: 238,06 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD16994409
Numéro CAS: 1887126-77-3