Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62086.06EA 1630 CHF
H62086.06 H62086.03
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240,50 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD12546112
Numéro CAS: 1214330-90-1