Imprimer

2-Chloro-4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)

H54799.AEEA 751 CHF
H54799.AE
2-Chloro-4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
2-Chloro-4-fluorobenzylmagnesium chloride
Formule: C₇H₅Cl₂FMg
MW: 203,33 g/mol
MDL Number: MFCD06201599
Numéro CAS: 946491-89-0
ADR: ,

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR