Iron tris(trifluoromethylsulphonyl)imide
|
Danger
|
47186.MDEA
77
CHF
47186.MD
Iron tris(trifluoromethylsulphonyl)imide
Iron tris(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule:
C₆F₁₈FeN₃O₁₂S₆ MW: 896,25 g/mol température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD23380171 Numéro CAS: 207861-59-4 ADR: 8,III |