Imprimer
Manganesebis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Danger
47179.03EA 239 CHF
47179.03 47179.06 47179.MD
Manganesebis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Manganesebis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂MnN₂O₈S₄
MW: 615,21 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD23380173
Numéro CAS: 207861-55-0
ADR: 8,III